Learn More
Carl Zeiss™ Régulateur de température
Code produit 11804983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
280 x 200 x 130 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11804983 280 x 200 x 130 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11804983 Fournisseur Carl Zeiss™ Code fournisseur 4118609005000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4390.00€
    3388.45€ / 1 pièces
    Économisez 1001.55€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Spécification
Hauteur (métrique) 130 mm
Longueur (métrique) 280 mm
Largeur (métrique) 200 mm
Dimensions (L x l x H) 280 x 200 x 130 mm
Modèle 2000-2 D
Fréquence 60 Hz
Type Contrôleur de température
Tension 90/260 VCA