Learn More
MAPA Professional Gant de protection thermique TempCook 476
Description
- Couleur principale : Blanc
- Longueur (mm) : 450
- ISO CUT Niveau : D
- Risques : Coupe - Chaleur - Froid - Liquide - Chimique - Alimentaire
- Périmètre de la norme alimentaire : États-Unis (FDA), BfR XXI - Allemagne, décret ministériel italien du 21/03/73, décret français du 05/08/2020
- Matériau du revêtement : Texture de prise - Nitrile
- Lavable, résistant aux huiles, graisses et produits détergents principaux.
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle métallique et le verre avant la peinture.
- Protection thermique jusqu’à 250 °C (à partir de 150 °C, le produit peut devenir plus rigide et la couleur changer, mais la performance thermique n’est pas affectée).
- Le code couleur blanc/crème répond aux normes vestimentaires de l’industrie de la restauration.
- NORMES :
- Catégorie 3
- EN374 : Type A - AFGJOT
- EN 388 : 4443D
- EN 407 : X2XXXX
- EN 511 : 111
Specifications
Specifications
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Industriel |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Blanc |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Gants résistants à la chaleur |
| Dimensions | 7 |
| Modèle | Étalon |
| Température (impériale) max. | 250 °C |
| Show More |