Learn More
MAPA Professional Gant de protection thermique TempCook 476
Code produit 31749199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
9
10
Conditionnement:
1 paire
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31749199 9 1 paire
31749190 7 1 paire
31749204 10 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31749199 Fournisseur MAPA Professional Code fournisseur 34476009
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gant de protection thermique offrant un design hygiénique combiné à une protection thermique efficace ; 100 % résistant aux fluides.
  • Couleur principale : Blanc
  • Longueur (mm) : 450
  • ISO CUT Niveau : D
  • Risques : Coupe - Chaleur - Froid - Liquide - Chimique - Alimentaire
  • Périmètre de la norme alimentaire : États-Unis (FDA), BfR XXI - Allemagne, décret ministériel italien du 21/03/73, décret français du 05/08/2020
  • Matériau du revêtement : Texture de prise - Nitrile
  • Lavable, résistant aux huiles, graisses et produits détergents principaux.
  • Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle métallique et le verre avant la peinture.
  • Protection thermique jusqu’à 250 °C (à partir de 150 °C, le produit peut devenir plus rigide et la couleur changer, mais la performance thermique n’est pas affectée).
  • Le code couleur blanc/crème répond aux normes vestimentaires de l’industrie de la restauration.
  • NORMES :
    • Catégorie 3
    • EN374 : Type A - AFGJOT
    • EN 388 : 4443D
    • EN 407 : X2XXXX
    • EN 511 : 111
Spécification
Accelerator Free Non
Applications Industriel
Coating Material Nitrile
Couleur Blanc
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Gants résistants à la chaleur
Dimensions 9
Modèle Étalon
Température (impériale) max. 250 °C
Temperature (Metric) Max 250°C