Learn More
Thermo Scientific™ Four mixte convectif et radiatif pour rhéomètres HAAKE ™ MARS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le rhéomètre Thermo Scientific ™ HAAKE MARS est doté d’un four mixte convectif et radiatif (CTC) qui garantit la fiabilité et la précision de la température d’un échantillon pendant une mesure rhéologique.
Le four mixte convectif et radiatif (CTC) est composé de deux demi-coques indépendantes mobiles offrant les avantages suivants : Accès facilité aux échantillons pour un chargement, un nettoyage et un arasement aisés des échantillons.
Possibilité de fermer le four derrière l’échantillon pour maintenir le four préchauffé.
Lorsque le CTC est en position de repos, d’autres modules de régulation de la température peuvent être utilisés.
Conçue spécialement pour la plate-forme de rhéomètre Thermo Scientific HAAKE MARS, la chambre à température contrôlée (CTC) glisse en douceur sur les rails de guidage. La CTC est composée de deux moitiés qui permettent de manipuler facilement les échantillons et d’y accéder aisément. Ils peuvent être déplacés individuellement vers l’arrière ou sur les côtés, et peuvent être ouverts et fermés facilement, à la main. Aucun outil spécial n’est nécessaire.
Lorsque l’échantillon est fermé, les deux moitiés se centrent automatiquement autour de lui. Chaque chambre est dotée d’une fenêtre permettant d’observer l’échantillon pendant les mesures. La position de repos est une caractéristique unique. Elle permet de fixer une autre unité de contrôle thermique sans retirer la CTC. En position de repos, la température de mesure de la CTC peut être réglée, et les mors ou géométries peuvent être nettoyés ou l’échantillon suivant peut être préparé. Aucune perte de temps n’est constatée avant que la CTC atteigne la température réglée.
La plage de températures de la CTC ' s’étend de 30 ° C à 600 ° C et peut être étendue à -150 ° C avec l’option de température basse. Avec ce dispositif en option, l’azote liquide peut s’évaporer pour atteindre des vitesses de refroidissement de 20 K/min. Le siphon et les tuyaux de qualité supérieure flexibles possédant une isolation par le vide à double paroi, la formation de glace sur les surfaces extérieures est négligeable, même à des températures extrêmement basses. Flexibles, les raccordements des tuyaux de qualité supérieure permettent aux moitiés de la chambre de se déplacer librement. Des capteurs spéciaux ont été mis au point pour la CTC.
Principales caractéristiques :
- Régulation permanente de la température pendant les changements d’échantillons
- Nettoyage et changement simplifiés des systèmes de mesure
- Utilisation parallèle d’autres unités de contrôle thermique sans retirer la CTC
- Changements rapides de température et répartition homogène de la température
- Plage de températures de -150 ° à 600 ° C
Option mors de torsion rectangulaire pour échantillons solides / DMTA pour le four mixte convectif et radiatif (CTC) Pinces sur échantillons solides pour mesures conformes à la norme DIN/ISO 6721-1. Ces pinces sont centrées et réglées automatiquement pour compenser les changements physiques de l’échantillon (par ex., la dilatation ou la contraction due aux changements de température).
Cellule UV pour CTC Cellules de mesure UV intégrées aux fours mixtes convectifs et radiatifs (CTC) pour permettre la mesure de la réticulation thermique induite par les UV.
Outil SER pour CTC (outil SER de Xpansion Instruments pour les mesures rhéologiques élongationnelles)
Plans jetables : géométrie de mesure pour CTC L’ensemble est composé d’un axe supérieur et d’un axe inférieur avec sonde de température intégrée. Les plans en aluminium standard ont un diamètre de 20 mm. D’autres diamètres sont disponibles sur demande.
Cône / plan : géométries de mesure interchangeables Des géométries de mesure de cône / plan ont été mises au point pour répondre aux exigences individuelles des clients, sans restrictions. Différents diamètres et géométries sont disponibles.™ DE 102004050751 (brevet en cours d’obtention), US 7,367,224
Specifications
Specifications
| Type | Pinces |
| Description | Self-centering and self-adjusting clamps for Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA) of solid specimen |