Learn More
Thermo Scientific™ Papier pour enregistreur graphique de la température
Code produit 11888773 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
-200°C à 0°C
–40°C à +25°C
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Conditionnement
11888773 –40°C à +25°C 50 pièces
10354557 -200°C à 0°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11888773 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.85€
    76.40€ / 50 pièces
    Économisez 5.45€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Utilisez le papier pour enregistreur de température Thermo Scientific™ dans les enregistreurs de température circulaires sur sept jours.
Utilisez le papier pour enregistreur de température Thermo Scientific™ dans les enregistreurs de température circulaires sur sept jours.
  • Diamètre de 15,2 cm (6 ″)
  • S’utilise avec des enregistreurs graphiques autonomes ou montés sur panneau de commande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Papier pour enregistreur graphique
Gamme de températures –40°C à +25°C
À utiliser avec (équipement) Enregistreurs graphiques sur pieds ou encastrés
Options de surveillance Archiviste
Autonomie statique 7 jours
Diamètre (impériale) 6 po
Diamètre (métrique) 15,2 cm