Learn More
Thermo Scientific™ Modules de régulation de la température pour rhéomètres Thermo Scientific
Code produit 17690687 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Module électrique de température
Support de guide-chaîne
À utiliser avec (équipement):
Cônes et plaques HAAKE MARS/MARS iQ
Hottes actives/passives HAAKE MARS
Rhéomètres HAAKE MARS
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17690687 Module électrique de température Rhéomètres HAAKE MARS 1 pièce
18837244 Module électrique de température Cônes et plaques HAAKE MARS/MARS iQ 1 pièce
17660687 Support de guide-chaîne Hottes actives/passives HAAKE MARS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17690687 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2222172
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour les rhéomètres Thermo Scientific ™ , une gamme évoluée de modules de température est disponible. Elle couvre une vaste plage de températures.
Pour les rhéomètres Thermo Scientific ™ , une gamme évoluée de modules de température est disponible. Elle couvre une vaste plage de températures.
Selon l’application, des modules électriques et liquides de régulation de la température ou des modules Peltier sont disponibles. En outre, une chambre à température contrôlée pour la plate-forme de rhéomètre haut de gamme HAAKE ™ MARS est offerte.
Les avantages des modules de température en bref :
  • Modules 'plug-and-play' avec une nouvelle conception compacte
  • Reconnaissance automatique du module de température
  • Installation facile en quelques secondes, sans outils ni réglages
  • Raccordements standardisés incluant des connexions rapides pour milieux refroidissants et des systèmes électroniques pour tous les modules
  • Masses thermiques très faibles pour un temps de réponse court
  • Base intégrée permettant de placer l’unité démontée sur la paillasse du laboratoire, par exemple
Plan Peltier pour des changements de température rapides (60 K/min maximum) ; plage de températures : de -60 ° C ™ à 200 ° C
  • Remplacement aisé des plans inférieurs grâce à un nouvel anneau de montage à baïonnette rapide
  • Transmission de chaleur rapide et excellente homogénéité des températures grâce à des masses thermiques faibles
Plan électrique pour des mesures sur une vaste plage de températures : de -40 ° C ™ à 400 ° C
  • Remplacement aisé des plans inférieurs grâce à un nouvel anneau de montage à baïonnette rapide
  • En combinaison avec le système de chauffage conique actif TM-EL-H, une chambre fermée avec une fenêtre d’observation à 360 ° est créée
Plan liquide pour une régulation constante et très précise de la température ; plage de températures : de -40 ° C ™ à 200 ° C ™
  • Remplacement aisé des plans inférieurs grâce à un nouvel anneau de montage à baïonnette rapide
  • Solution la plus économique avec un circulateur existant
Cylindres Peltier pour les changements rapides de température (60 K/min max.) ; plage de températures : de -40 ° † à 200 ° C
  • Remplacement aisé des coupelles grâce à un nouvel anneau de montage à baïonnette rapide
  • Plus petites coupelles et rotors optimisés pour les changements rapides de température
  • Utilisation également possible pour les géométries cône / plan par le biais d’un adaptateur de plan inférieur
  • Passage d’une géométrie cylindrique à une géométrie cône / plan en seulement quelques secondes
Cylindre électrique pour des changements de température très rapides ; plage de températures : de -20 ° † à 200 ° C (300 ° C à l’aide de géométries adaptées, par ex. pour les cellules de pression)
  • Pour les géométries cylindriques ou les cellules de mesure orientées application telles que les cellules de pression
  • Puissant, avec deux circuits de chauffe
Cylindre liquide pour une régulation constante et très précise de la température ; plage de températures : de -20 ° C ™ à 180 ° C ™
  • Rotors et coupelles plus grands pour les mesures de faible viscosité
  • Solution la plus économique avec un circulateur existant
™ En fonction du milieu refroidissant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Module électrique de température
Description Electrical temperature module TM-EL-H for HAAKE MARS Rheometers
À utiliser avec (équipement) Rhéomètres HAAKE MARS
Accessoires requis Holder for guide bar accessory 222-1902
Plage de températures (métrique) -40°C to +400°C