Learn More
Julabo™ Système de régulation de la température, PRESTO™ A45t, hautement dynamique
Code produit 15470542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-45°C à +250°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
15470542 -45°C à +250°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15470542 Fournisseur Julabo™ Code fournisseur 9420452.T
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéales pour la régulation de la température du réacteur, les tests pour toutes sortes de substances ou la simulation de la température - Les unités PRESTO™ sont conçus pour une régulation très précise de la température et des changements de tempéra
Idéales pour la régulation de la température du réacteur, les tests pour toutes sortes de substances ou la simulation de la température - Les unités PRESTO™ sont conçus pour une régulation très précise de la température et des changements de température rapides. Les composants hautement efficaces permettent une compensation extrêmement rapide des réactions exothermiques et endothermiques. Les utilisateurs du laboratoire bénéficient de débits élevés, d’une pression constante et d’une accumulation contrôlée de la pression de la pompe. La surveillance interne permanente et l’auto-lubrification des pompes sont le garant d’une longue durée de vie. L’écran tactile industriel 5.7 po. intégré affiche toutes les informations importantes de manière claire et concise pour une plus grande facilité d’utilisation.
Pour des applications de température extérieure très précises
Chauffage et refroidissement rapides
Plage de températures de travail : -45°C à 250°C, stabilité de la température : ±0,05°C à ±0,1°C, capacité de chauffage : 6 kW, capacité de refroidissement (milieu - éthanol) : 0,3 kW @ -40°C ; 1 kW@ -30°C ; 1,8 kW @ -20°C ; 2,6 kW @ -10°C ; 3,3 kW @ 0°C ; 3,5 kW @ 20°C ; 3,4kW @ 200°C, dimensions L x l x H (cm) : 53 x 66,5 x 126
Spécification
Comprend Programmateur intégré 8 x 60 étapes
Plage de températures (métrique) -45°C à +250°C
Modèle PRESTO A45t
Types de capteur Régulation de la température ICC
Description Système de régulation / traitement de la température
Type d’affichage Écran tactile TFT couleur industriel de 5,7 po
Résolution (température) ±0,05 à ±0,1 °C
À utiliser avec (application) Pour des applications de température externe très précises