Learn More
BINDER™ Certificat d’étalonnage de la température et de l’humidité
Code produit 16404489 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Durée:
1 jour
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Durée unitSize
16404489 1 jour 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16404489 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur DL300302
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce certificat d’étalonnage de la température et de l’humidité est une extension de l’étalonnage de la température et de l’humidité avec un point de mesure au centre de la chambre avec une paire de valeurs spécifiée. Certificat inclus.
  • Permet l’étalonnage d’une température de test supplémentaire au centre de l’espace utilisable
  • La température et l’humidité du test peuvent être spécifiées par l’utilisateur
  • Certificat d’étalonnage inclus
  • L’étalonnage du capteur est effectué dans un laboratoire d’étalonnage agréé
  • L’étalonnage est effectué conformément à la norme d’usine BINDER™
Spécification
À utiliser avec (équipement) Chambres BINDER séries KBF, KBF LQC, KBF P, KBF-S, KBWF, KMF, MKF, MKFT
Description Étalonnage de la température et de l’humidité - Expansion - Étalonnage de la température et de l’humidité avec 1 point de mesure au centre de la chambre avec 1 paire de valeurs spécifiées, certificat inclus
Durée 1 jour
Type d’étalonnage Température et humidité
Type de produit Certificat d’étalonnage
À utiliser avec (application) Mesure au centre de la chambre à une paire de valeurs spécifiée