Learn More
TFA Dostmann Transmetteur de température / humidité
Code produit 17754239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Transmetteur de température / humidité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17754239 Transmetteur de température / humidité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17754239 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 30.3187.IT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.02€
    16.14€ / 1 pièces
    Économisez 3.88€
    19% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Émetteur pour thermo-hygromètres et stations météorologiques sans fil TFA.
Émetteur pour thermo-hygromètres et stations météorologiques sans fil TFA : 30.3044, 30.3045, 35.1109, 35.1111, 35.1113, 35.1121
  • Pour la transmission sans fil du climat extérieur
  • Affichage de la température et de l'humidité
  • Portée : 100 m en champ libre
  • Mise à jour : toutes les 4 secondes
  • Également pour la surveillance climatique des pièces isolées
Spécification
Type Transmetteur de température / humidité