Learn More
OHAUS™ Sonde de température
Code produit 16610482 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
20 cm
25 cm
Matériau:
Acier inoxydable
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Matériau Conditionnement
16610482 25 cm Acier inoxydable 1 pièce
16690472 20 cm Acier inoxydable 1 pièce
16600482 20 cm PTFE 1 pièce
16620482 25 cm PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16610482 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30500592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    141.84€ / 1 pièces
    Économisez 53.16€
    27% de réduction
Expédition estimée: 02-02-2027
Accessoire pour agitateurs et plaques chauffantes
  • Sonde de température en acier inoxydable ou PTFE
  • Différentes tailles disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 25 cm
Type Sonde de température
Matériau Acier inoxydable