Learn More
Dostmann Electronic™ Sonde de température à immersion
Description
- Type K selon la norme EN 60584-1
- NiCr-Ni
- Isolation minérale
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de la sonde | 3 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour faire des relevés dans des matières liquides et en poudre |
| Comprend | Manche et câble |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Type de produit | Sonde de température |
| Description | Sonde inflexible |
| Plage de températures (métrique) | -100°C à +1100°C |
| À utiliser avec (équipement) | P410 / TC301 / TC309 / Mini-K |