Learn More
Testo™ Bandelettes de température Testoterm™
Code produit 10282161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
37°C à 65°C
71°C à 110°C
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
10282161 71°C à 110°C 10 pièces
10028660 37°C à 65°C 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10282161 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0646 0916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.10€
    32.00€ / 10 pièces
    Économisez 18.10€
    36% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Utilisez ces bandelettes pour surveiller la température des objets en mouvement ou de petite taille, ainsi que pour la surveillance à long terme des températures de transport et de stockage.Les bandelettes de température Testoterm™ peuvent être appliquées à une variété de surfaces différentes et réagir à des augmentations spécifiques de la température en changeant de couleur de manière irréversible en 2 à 3 secondes.
  • Bandelettes de température auto-adhésives
  • Disponibles en livrets de 10
  • Les bandelettes sont détachées et appliquées à l’objet que vous souhaitez mesurer
  • Elles changent de couleur lorsque les seuils sont dépassés dans les 2
Spécification
Montage Auto-adhésif
Précision (température) ±1,5°C
Plage de températures (métrique) 71°C à 110°C
Type Bandelettes de température auto-adhésives