Learn More
BOLA Sondes de température K avec connecteur SMP
Code produit 16658787
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-200°C à +250°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
16658787 -200°C à +250°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16658787 Fournisseur BOLA Code fournisseur P186015
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sondes de température K avec connecteur SMP, longueur utile 200 mm, pointe effilée, bague de serrage 12 mm, câble de connexion vert revêtu de PFA (longueur 1,5 m), avec connecteur SMP
  • Thermocouple K (Ni Cr + Ni) dans un tube en acier inoxydable encapsulé dans du PTFE (1.4571).
  • Sonde de température 8 mm, pointe effilée, bague de serrage 12 mm. Avec câble recouvert de PFA vert (longueur : 1,5 m) et connecteur SMP.
  • Temps de réponse typiques :
  • T 50 : env. 25 s
  • T 90 : env. 59 s
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Jetable Réutilisable
Longueur (métrique) du câble 200 mm
Longueur (métrique) globale 240 mm
Plage de températures (impériale) -200 °C à +250 °C
Plage de températures (métrique) -200°C à +250°C