Learn More
BOLA Sondes de température K
Code produit 15324447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
FDA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Certifications/Conformité unitSize
15324447 FDA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15324447 Fournisseur BOLA Code fournisseur P185025
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sondes de température K Longueur utile 500 mm, sans fiche, pointe effilée, bague de serrage 12 mm, câble de connexion vert revêtu de PFA (longueur 1,5 m)
  • Thermocouple K (Ni Cr + Ni) dans un tube en acier inoxydable encapsulé dans du PTFE (1.4571).
  • Sonde de température 8 mm, pointe effilée, bague de serrage 12 mm.
  • Avec câble recouvert de PFA vert (longueur : 1,5 m).
  • Temps de réponse typiques :
  • T 50 : env. 25 s
  • T 90 : env. 59 s
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Jetable Réutilisable
Longueur (métrique) 560 mm
Longueur (métrique) du câble 500 mm