Learn More
Eppendorf™ Dispositif de capteur de température pour Mastercycler
Tous les produits Eppendorf ProduitsDescription
- Dispositif de mesure sans capteur de température
- Capteur pour blocs de 96 puits et 384 puits, vendu séparément
- Vérification et ajustement simples et rapides
- Réglage automatique avec le logiciel Mastercycler, version 2.10 ou ultérieure
- Peut être réglé par un tiers
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Nécessite un capteur de température |
| À utiliser avec (équipement) | Mastercycler, 96 puits |
| Description | Monocanal |