Learn More
Eppendorf™ Dispositif de capteur de température pour Mastercycler
Code produit 15753145 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Mastercycler, 384 puits
Mastercycler, 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15753145 Mastercycler, 384 puits 1 pièce
15733145 Mastercycler, 96 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15753145 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0056002006
Expédition estimée: 25-01-2027
Rapide, facile à utiliser et adapté à une utilisation avec les cycleurs PCR Mastercycler.
  • Dispositif de mesure sans capteur de température
  • Capteur pour blocs de 96 puits et 384 puits, vendu séparément
  • Vérification et ajustement simples et rapides
  • Réglage automatique avec le logiciel Mastercycler, version 2.10 ou ultérieure
  • Peut être réglé par un tiers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Nécessite un capteur de température
À utiliser avec (équipement) Mastercycler, 384 puits
Description Monocanal