Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- À utiliser dans une plage de températures allant de 0 à 180°C
- Comprend une plaque de support et un bouchon à libération rapide NW 60
Tekniske data
Tekniske data
| Type de produit | Chemise de stabilisation de la température |
| À utiliser avec (équipement) | Viscosimètre |
| À utiliser avec (application) | Viscosimètre |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 180°C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?