Learn More
Berthold Technologies Tableau de température avec anticondensation
Code produit 31777344 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température (métrique) en fonctionnement:
15 °C à 30 °C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température (métrique) en fonctionnement
31777344 15 °C à 30 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777344 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 61632
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Pour contrôler la température des boîtes de Petri carrées tout en évitant la condensation sur les couvercles.
  • La table anti-condensation peut accueillir jusqu’à 9 boîtes de Petri
  • Utilise le chauffage de l’eau pour le contrôle de la température
  • Le système de ventilateur intégré génère un flux d’air circulaire constant au-dessus des antennes
  • Empêche la condensation sur les couvercles de la boîte de Petri lors des expériences
  • Maintient des couvercles transparents pour soutenir l’imagerie
Specifikationer
Type Plateau à spécimens
Capacité Jusqu’à 9 boîtes de Petri carrées
Température (métrique) en fonctionnement 15 °C à 30 °C
À utiliser avec (équipement) Systèmes d’imagerie
Tension 24 V
Couleur Noir
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.