Learn More
TFA Dostmann Transmetteur de température
Code produit 12636967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Transmetteur de température / humidité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
12636967 Transmetteur de température / humidité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12636967 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 30.3181.IT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.06€
    16.93€ / 1 pièces
    Économisez 6.13€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Transmetteur de température pour thermo-hygromètres et stations météorologiques sans fil TFA.
Émetteur pour thermo-hygromètres et stations météorologiques sans fil TFA : 30.3039, 30.3053, 30.3060
  • Pour la transmission sans fil de la température extérieure
  • Avec affichage de la température
  • Avec capteur de câble supplémentaire
  • Mise à jour : toutes les 4 secondes
  • Portée : 100 m en champ ouvert
  • Également pour la surveillance de la température dans les pièces isolées
Spécification
Type Transmetteur de température / humidité