Learn More
TFA Dostmann Transmetteur de température
Code produit 15321852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Transmetteur de température / humidité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15321852 Transmetteur de température / humidité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15321852 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 30.3147.IT
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Transmetteur de température pour thermo-hygromètres et stations météorologiques sans fil TFA.
Émetteur pour thermo-hygromètres et stations météorologiques sans fil TFA : 30.3009, 30.3016, 30.3018, 30.3022, 30.3030, 30.3032, 30.3037, 35.1026, 35.1044, 35.1048, 35.1064, 35.1068, 35.1076, 35.1084, 35.1089, 35.1115, 35.1117, 35.1125, 98.1006
  • Pour la transmission sans fil de la température extérieure
  • Également pour la surveillance de la température dans les pièces isolées
  • Portée : 100 m en champ ouvert
Spécification
Type Transmetteur de température / humidité