Learn More
TFA Dostmann Transmetteur de température
Code produit 16661246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Transmetteur de température / humidité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
16661246 Transmetteur de température / humidité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16661246 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 30.3228.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.05€
    9.56€ / 1 pièces
    Économisez 3.49€
    26% de réduction
Expédition estimée: 20-11-2026
Émetteur pour thermo-hygromètres et stations météorologiques sans fil TFA.
Émetteur pour thermo-hygromètres et stations météorologiques sans fil TFA : 30.3054, 30.3056, 30.3062
  • Pour la transmission sans fil de la température extérieure
  • Avec affichage de la température
  • Portée : 100 m en champ libre
  • Réglable pour les canaux 1 à 8
  • Également pour la surveillance de la température dans les pièces isolées
Spécification
Type Transmetteur de température / humidité