Learn More
TFA Dostmann Transmetteur de température
Code produit 16671246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Transmetteur de température / humidité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
16671246 Transmetteur de température / humidité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16671246 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 30.3229.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.16€
    13.32€ / 1 pièces
    Économisez 4.84€
    26% de réduction
Expédition estimée: 20-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Émetteur pour thermo-hygromètres et stations météorologiques sans fil TFA.
Émetteur pour thermo-hygromètres et stations météorologiques sans fil TFA : 30.3054, 30.3056, 30.3062
  • Pour la transmission sans fil de la température
  • Avec capteur à câble étanche
  • Pour réfrigérateur, congélateur, aquarium, piscine, etc.
  • Également pour la surveillance de la température dans les pièces isolées
Spécification
Type Transmetteur de température / humidité