Learn More
Gestigkeit Harry Temperature fuses, 156°C
Marque:  Gestigkeit Harry TS156
Temperature fuses, 156°C
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10016411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.45€
    10.09€ / 1 pièces
    Économisez 1.36€
    11% de réduction
Expédition estimée: 06-11-2026