Description
La technologie de transposon est la première technologie qui permet aux scientifiques d’insérer un fragment d’ADN linéaire construit dans une cible d’ADN circulaire ou linéaire de façon aléatoire et très efficace. Le kit du système de génération de modèles II (kit TGS II) Thermo Scientific est basé sur la réaction de transposition du bactériophage Mu. Ce système a été simplifié pour fonctionner in vitro et un transposon Mu artificiel, désigné comme Entranceposon, a été construit. La réaction est catalysée par une seule enzyme, la transposas MuA.
Le kit TGS II fournit les outils permettant d’insérer l’Entranceposon dans l’ADN étranger à des endroits aléatoires. L’insertion d’un Entranceposon dans un ADN cible inconnu fournit des sites de liaison d’amorce pour différentes applications. Une réaction de transposition in vitro simple et rapide a lieu dans un tube de réaction unique.
Points clés
- Fournit des modèles pour un séquençage de l’ADN plus simple et avec moins de temps de manipulation que toute autre méthode
- Des milliers de modèles prêts pour effectuer le séquençage à partir d’une seule réaction de transposition : Assez pour effectuer le séquençage, même de grands clones d’ADN (par exemple des clones BAC) sans fragmentation ni sous-clonage
- La cartographie simple des insertions d’Entranceposon par PCR de colonie ou digestion enzymatique de restriction permet le séquençage ciblé. Moins de réactions de séquençage nécessaires pour réaliser une séquence que l’approche à l’aveugle
- Amorces universelles : Les amorces de séquençage et de cartographie sont incluses dans le kit, pas besoin d’amorces personnalisées.
- Séquençage bidirectionnel : Un clone à modèle unique peut être utilisé pour séquencer l’ADN flanquant des deux côtés de l’insertion d’Entranceposon
- Trois gènes différents de résistance aux antibiotiques sont disponibles dans chaque kit TGS II.
Tous les composants nécessaires ainsi que le manuel d’instructions détaillé pour effectuer les réactions sont inclus dans le kit. Le kit TGS II est une version actualisée du kit TGS I.
Specifications
Specifications
| Forme | Solution |
| Format | Tube |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| Type de produit | Kit de système de génération de modèles II |
| Quantité | 20 reactions |
| Suffisant pour | 20 réactions |
| À utiliser avec (application) | Préamplification, Pre-amplification |
| Nbre de réactions | 20 réactions |
| Matériau de départ | ADN |