Learn More
Cytiva Kit TempliPhi™ Sequence Resolve
Code produit 10308259 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Nbre de réactions:
200 réactions
20 réactions
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions unitSize
10308259 200 réactions 1 kit
11339941 20 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10308259 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28903531
Includes
Tampon d’échantillon, tampon de réaction et mélange d’enzymes
Utilise des nucléotides modifiés dans l’amplification par cercle de roulant (RCA) isotherme pour améliorer les résultats avec des matrices difficiles à séquencer
  • Préparation sans culture à partir de colonies bactériennes, stock de glycérol ou d’ADN purifié, permet de gagner du temps et d’économiser les réactifs
  • Temps de manipulation de 20 minutes
  • Excellentes performances de finition des séquences permettant de résoudre les problèmes d’arrêt et de compression de séquençage associés aux matrices difficiles
  • Favorise la réussite du séquençage des matrices difficiles avec une longueur de lecture allant jusqu’à 820 bp Phred 20
  • Pour une utilisation directe dans les réactions de séquençage de cycle sans purification
  • Disponibles en formats de 20, 50 et 500 réactions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être stocké à -70°C ; tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C. Décongeler les composants sur de la glace et maintenir entre 0°C et 4°C pendant la manipulation
Description Le kit illustra TempliPhi Sequence Resolver utilise la propriété de déplacement de brin de l’ADN polymérase Phi29 hautement processive et des nucléotides modifiés pour amplifier les matrices circulaires pour le séquençage ultérieur.
À utiliser avec (application) Amplification des matrices difficiles pour un séquençage réussi de l’ADN
Comprend 1 tampon d’échantillon de 900 μl, 1 tampon de réaction de 900 μl, 1 mélange enzymatique de 100 μl.
Nbre de réactions 200 réactions
Type de produit Kit illustra TempliPhi Sequence Resolver
Heure du test 18 h
compliance-icons
Identifiant produit
  • TempliPhi Sequence Resolver Kit, 200 reactions
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: glycerol