Learn More
Tempshield™ Tabliers cryogéniques Cryo-Apron™
Code produit 11833831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
91,4 cm
106 cm
122 cm
Longueur (impériale):
36 po
42 po
48 in
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Longueur (impériale) Conditionnement
11833831 122 cm 48 in 1 pièce
11853831 91,4 cm 36 po 1 pièce
11823801 106 cm 42 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11833831 Fournisseur Tempshield™ Code fournisseur CA48
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protection contre les éclaboussures et le froid de contact dans les environnements cryogéniques et ultra-froids jusqu’à -196 °C.
Protection contre les éclaboussures et le froid de contact dans les environnements cryogéniques et ultra-froids jusqu'à -196 °C.
  • Étanche, léger
  • Lanières réglable au niveau de la taille et du cou
  • Tous les tabliers mesurent 24 in. (61 cm) de large
  • Couleur : bleu
Spécification
Couleur Bleu
Longueur (impériale) 48 in
Longueur (métrique) 122 cm