Learn More
Applied Biosystems™ Tube pour ARN sanguin Tempus™
Code produit 12063745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 tubes
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12063745 50 tubes 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12063745 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4342792
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.00€
    471.65€ / 50 pièces
    Économisez 72.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Stabilisez l’ARN et lysez les cellules sanguines entières en une seule étape
Les tubes d’ARN de prélèvement sanguin Tempus sont destinés à la stabilisation et à l’isolement de l’ARN total à partir du sang total pour une analyse d’expression génétique. Avantages des tubes d’ARN de prélèvement sanguin Tempus :
• Lyser immédiatement les cellules de sang total et stabiliser l’ARN en une seule étape : ni lyse des érythrocytes ni traitement de protéinase K requis
• Congeler les profils globaux d’expression génétique pendant cinq jours maximum à température ambiante, et pendant plus de sept jours à 4°C
Fonctionnement
Chaque tube d’ARN de prélèvement sanguin Tempus contient 6 ml de réactif de stabilisation. Lorsque le sang (3 ml) est prélevé dans le tube et mélangé à ce réactif, la lyse se produit quasiment instantanément. Le réactif stabilisant désactive les RNase cellulaires et précipite de manière sélective l’ARN ; l’ADN génomique (ADNg) tandis que les protéines restent dans la solution. Le sang prélevé dans le tube d’ARN de prélèvement sanguin Tempus est stable pendant cinq jours maximum à température ambiante ou au moins sept jours à 4°C.
Produit accessoire
Lorsque les tubes d’ARN de prélèvement sanguin Tempus sont utilisés avec le kit d’isolement d’ARN par centrifugation Tempus (Réf. de réf. 4380204), des ARN à stabilité accrue et des rendements supérieurs d’ARN sont produits.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker tous les tubes non utilisés à température ambiante.
Description Tubes d’ARN sanguin
Type d’échantillon Whole Blood
Quantité 50 tubes
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage 3 mL of Whole Blood
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tempus Blood RNA Tube
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.