Learn More
Temsirolimus, MedChemExpress
Description
Temsirolimus is an inhibitor of mTOR with an IC50 of 1.76 μM. Temsirolimus activates autophagy and prevents deterioration of cardiac function in animal model.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Temsirolimus |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 162635-04-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C56H87NO16 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | CCI-779 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (242.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 200 mg/mL (194.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Afficher plus |