Learn More
MedChemExpress Tenacissoside H
Code produit 16413896
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16413896 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16413896 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0670
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
MedChemExpress Tenacissoside H is a Chinese medicine monomer extracted, isolated from Caulis Marsdeniae Tenacissimae.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Poids moléculaire 794.97 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 191729-45-0
Type de produit Natural Products
Solubilité DMSO : 100 mg/mL (125.79 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme Tenacissimoside C
Quantité 25 mg