Learn More
MedChemExpress Tenacissoside H
Code produit 16431478
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431478 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16431478 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0670
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Tenacissoside H is a Chinese medicine monomer extracted, isolated from Caulis Marsdeniae Tenacissimae.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Poids moléculaire 794.97 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 191729-45-0
Type de produit Natural Products
Solubilité DMSO : 100 mg/mL (125.79 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme Tenacissimoside C
Quantité 5 mg