Learn More
Tenax(R) TA, maille 20-35,Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tenax* TA |
| CAS | 24938-68-9 |
| Point de fusion | 460.0°C |
| Formule moléculaire | C20H18O |
| Quantité | 10 g |
| Clé InChI | TWADJGWUKGOPFG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=C(C=C(C)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Nom IUPAC | 2-méthoxy-5-méthyl-3-phényl-1,1’-biphényle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 274.36 |
Sécurité et traitement
- Tenax TA, 20-35 mesh
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Poly(2,6-diphenyl-1,4-phenylene oxide)