Learn More
Tenax(R) TA, maille 80-100,Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tenax* TA |
| CAS | 24938-68-9 |
| Point de fusion | 460.0°C |
| Formule moléculaire | C20H18O |
| Quantité | 10 g |
| Clé InChI | TWADJGWUKGOPFG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=C(C=C(C)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Nom IUPAC | 2-méthoxy-5-méthyl-3-phényl-1,1’-biphényle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 274.36 |