Learn More
GPE Scientific™ Homogénéisateur de type Tenbroeck
Code produit 11711284
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11711284 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11711284 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur 20717F
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’homogénéisateur de type Tenbroeck de GPE Scientific™ est un broyeur pour tissus entièrement fabriqué en verre résistant à la chaleur stérilisable.
  • Broyeur pour tissus tout-verre, gamme Uni-Form, à corps rond, fabriqué en verre résistant à la chaleur stérilisable.
  • Pilon en verre dépoli.
  • Pilon creux pour permettre l’ajout de liquide de refroidissement pour réduire la températur
Spécification
Dégagement (métrique) de 0,152 à 0,254mm
Diamètre (métrique) de l’arbre Diamètre du pilon : 13 mm
Capacité (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) Longueur de la chambre : 75 mm