Spécification
| Nom chimique ou matériau | Téniposide |
| Quantité | 250 mg |
| Solubilité | Solubilité aq. soln. : insoluble. |
| Point de fusion | 242,0°C à 246,0°C |
| Poids de la formule | 656,66 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Teniposide
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Teniposide