Learn More
Tenofovir dibenzyloxy isopropyle carbamate, TRC
Code produit 30426391
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30426391 25 mg
30412818 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30426391 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT01854525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1391052-09-7
Formule moléculaire C27H32N5O6P
Poids moléculaire (g/mol) 553.55
Synonyme [[(1R)-2(6-Isopropylaminocarbamate-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid Dibenzyl Ester
Nom IUPAC propan-2-yl N-[9-[(2R)-2-[bis(phénylméthoxy)phosphorylméthoxy]propyl]purine-6-yl]carbamate
SMILES CC(C)OC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2C[C@@H](C)OCP(=O)(OCc3ccccc3)OCc4ccccc4
Spécification
Nom chimique ou matériau Tenofovir Dibenzyloxy Isopropyl Carbamate
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H32N5O6P/c1-20(2)38-27(33)31-25-24-26(29-17-28-25)32(18-30-24)14-21(3)35-19-39(34,36-15-22-10-6-4-7-11-22)37-16-23-12-8-5-9-13-23/h4-13,17-18,20-21H,14-16,19H2,1-3H3,(H,28,29,31,33)/t21-/m1/s1
Poids de la formule 553.209