Learn More
Tenofovir Disoproxil fumarate, MedChemExpress
Code produit 16476326
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476326 100 mg
16471706 500 mg
16451106 200 mg
16442007 50 mg
16435858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16476326 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13782
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Tenofovir Disoproxil fumarate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor used to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Tenofovir Disoproxil fumarate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor used to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tenofovir Disoproxil fumarate
Forme physique Solid
CAS 202138-50-9
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H34N5O14P
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme Tenofovir DFBis(POC)-PMPA fumarateGS 4331 fumarate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (78.68 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (26.23 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OC(C)C)OCOP(OCOC(OC(C)C)=O)(CO[C@H](C)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12)=O.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 635.51
Poids de la formule 635.51
Pourcentage de pureté 98.76%
Qualité Research