Learn More
Tenofovir hydrate, MedChemExpress
Code produit 16428547
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16428547 5 mg
16455908 10 mg
16442057 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16428547 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13910A5mg
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Tenofovir hydrate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Tenofovir hydrate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Specifications
Nom chimique ou matériau Tenofovir hydrate
CAS 206184-49-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H16N5O5P
Quantité 5 mg
Synonyme GS 1278 hydratePMPA hydrate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 6 mg/mL (19.66 mM)
SMILES C[C@@H](OCP(O)(O)=O)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12.O
Poids moléculaire (g/mol) 305.23
Poids de la formule 305.23
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus