Learn More
Ténofovir monohydrate, TRC
Code produit 30428103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428103 250 mg 250mg
30423369 100 mg 100mg
30410296 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30428103 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT185533250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206184-49-8
Formule moléculaire C9 H14 N5 O4 P . H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 305.23
Synonyme Phosphonic acid, P-[[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, hydrate (1:1), Phosphonic acid, [[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, monohydrate (9CI), Phosphonic acid, [[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, monohydrate, (R)-, Tenofovir monohydrate, P-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid monohydrate, (R)-9-(2-Phosphonomethoxypropyl)adenine monohydrate, ([[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy]methyl)phosphonic acid monohydrate
Nom IUPAC [(2R)-1-(6-aminopurine-9-yl)propane-2-yl]oxyméthylphosphonique acide ; hydrater
SMILES O.C[C@H](Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tenofovir Monohydrate
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H14N5O4P.H2O/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14;/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17);1H2/t6-;/m1./s1
Poids de la formule 305.0889