Learn More
Tenovin-3, MedChemExpress
Code produit 16490198
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490198 5 mg
16473636 25 mg
16471799 1 mg
16467738 10 mg
16403717 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16490198 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19339
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Tenovin-3 is a p53 activator.
Tenovin-3 is a p53 activator.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tenovin-3
Forme physique Solid
CAS 1011301-27-1
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H21N3OS
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (94.67 mM)
SMILES O=C(NC(NC1=CC=C(N)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 327.44
Poids de la formule 327.44
Pourcentage de pureté 99.86%
Qualité Research