Learn More
Chlorhydrate de Tenovin 6, TRC
Code produit 30409100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409100 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409100 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT01847525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tenovin 6 hydrochloride
CAS 1011557-82-6
Formule moléculaire C25 H34 N4 O2 S
Quantité 25 mg
Synonyme N-[[[4-[[5-(Dimethylamino)-1-oxopentyl]amino]phenyl]amino]thioxomethyl]-4-(1,1-dimethylethyl)-benzamide Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C25H34N4O2S/c1-25(2,3)19-11-9-18(10-12-19)23(31)28-24(32)27-21-15-13-20(14-16-21)26-22(30)8-6-7-17-29(4)5/h9-16H,6-8,17H2,1-5H3,(H,26,30)(H2,27,28,31,32)
SMILES CN(C)CCCCC(=O)Nc1ccc(NC(=S)NC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
Nom IUPAC 4-tert-butyl-N-[[4-[5-(diméthylamino)pentanoylamino]phényl]carbamothioyl]benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 454.63
Poids de la formule 454.2402