Learn More
4-Hydroxy-2-méthyl-N-(2-pyridyl)-2 H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455495 25 g 25g
15435495 1 g 1g
15445495 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15455495 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60837.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 59804-37-4 | C13H11N3O4S2 | 337.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59804-37-4
Formule moléculaire C13H11N3O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 337.37
Numéro MDL MFCD00083502
Clé InChI WZWYJBNHTWCXIM-RAXLEYEMSA-N
Synonyme tenoxicam, mobiflex, tilcotil, tenoxicamum, liman, tenoxicamum inn-latin, apo-tenoxicam, novo-tenoxicam, tilcotil tn, unii-z1r9n0a399
CID PubChem 54677971
ChEBI CHEBI:32192
Nom IUPAC (3Z)-3-{hydroxy[(pyridin-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-2H,3H,4H-1λ⁶-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-1,1,4-trione
SMILES CN1\C(=C(/O)NC2=CC=CC=N2)C(=O)C2=C(C=CS2)S1(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 337.37
Pourcentage de pureté 97%