Learn More
Ténoxicam, TRC
Code produit 30411569
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411569 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411569 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT0195001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tenoxicam
CAS 59804-37-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C13 H11 N3 O4 S2
Quantité 1 g
Synonyme Tenoxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 2H-Thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide','4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-','1,1-dioxide (9CI','ACI), Alganex, Dolmen, Epicotil, Liman, Mobiflex, Oxamen-L, Rexalgan, Ro 12-0068
Formule InChI InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
SMILES CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
Nom IUPAC 4-hydroxy-2-méthyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-ylthiéno[2,3-e]thiazine-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 337.37
Poids de la formule 337.0191
Pourcentage de pureté >95