Learn More
Ténoxicam, TRC
Code produit 30423524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423524 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423524 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT019500250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tenoxicam
CAS 59804-37-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C13 H11 N3 O4 S2
Quantité 250 mg
Synonyme Tenoxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 2H-Thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide','4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-','1,1-dioxide (9CI','ACI), Alganex, Dolmen, Epicotil, Liman, Mobiflex, Oxamen-L, Rexalgan, Ro 12-0068
Formule InChI InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
SMILES CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
Nom IUPAC 4-hydroxy-2-méthyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-ylthiéno[2,3-e]thiazine-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 337.37
Poids de la formule 337.0191
Pourcentage de pureté >95