Learn More
Cole-Parmer™ Tensiomètre, appareil de tension superficielle du capillaire
Code produit 15248438 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Tube capillaire en verre borosilicaté de 250 mm, bouchon en caoutchouc et cylindre extérieur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15248438 Tube capillaire en verre borosilicaté de 250 mm, bouchon en caoutchouc et cylindre extérieur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15248438 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5978090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Déterminez rapidement et facilement la tension de surface en fonction de la hauteur du liquide dans le tube capillaire
  • Tube capillaire en verre borosilicaté transparent et facile à lire
  • Le bouchon en caoutchouc inclus positionne le tube capillaire en verre dans le cylindre extérieur
  • L’appareil est composé d’un tube capillaire en verre borosilicaté de 250 mm gravé (gradué de 0 à 10 cm par incréments de 1 mm) et d’un tube extérieur.
  • Le tube capillaire est positionné au centre du tube extérieur à l’aide d’un bouchon en caoutchouc.
  • Le tube extérieur dispose d’une poire pour pipette pour expulser l’air.
Spécification
Type de produit Tensiomètre, appareil de tension superficielle du capillaire
Comprend Tube capillaire en verre borosilicaté de 250 mm, bouchon en caoutchouc et cylindre extérieur