Learn More
Teprenone, MedChemExpress
Description
Teprenone is an anti-ulcer drug, and works as an inducer of heat shock proteins (HSPs).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Teprenone |
| Forme physique | Liquid |
| CAS | 6809-52-5 |
| Couleur | Colorless |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H38O |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | Geranylgeranylacetone |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (302.53 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (151.26 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |