Learn More
Chlorhydrate de terazosine dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15537539 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15537539 5 g 5g
15527539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15537539 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460860050
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 70024-40-7 | ClH·2H2O | 459.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70024-40-7
Formule moléculaire ClH·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 459.92
Clé InChI NZMOFYDMGFQZLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme terazosin hydrochloride dihydrate, magnurol, dysalfa, flotrin, heitrin, hytrine, adecur, deflox, urodie, hytrin
CID PubChem 63016
ChEBI CHEBI:9446
Nom IUPAC [4-(4-amino-6,7-diméthoxyquinazoline-2-yl)pipérazine-1-yl]-(oxolan-2-yl)méthanone ;dihydraté ; chlorhydrate
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C(=NC(=N2)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4)N)OC.O.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Terazosin hydrochloride dihydrate
Point de fusion 271.0°C to 274.0°C
Perte à la dessiccation 9% max. (105°C, 3 h)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 459.92
Pourcentage de pureté 98%