Learn More
Dyhydrate de chlorhydrate de térazosine, TRC
Code produit 30421458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30421458 5 g
30414007 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30421458 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT1050055G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70024-40-7
Formule moléculaire C19 H25 N5 O4 . Cl H . 2 H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 459.92
Synonyme Terazosin Hydrochloride Dihydrate, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]piperazine Monohydrochloride Dihydrate, Terazosin Monohydrochloride Dihydrate
Nom IUPAC [4-(4-amino-6,7-diméthoxyquinazoline-2-yl)piperazine-1-yl]-(oxolan-2-yl)méthanone ; dihydratée ; Chlorhydrate
SMILES O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
Spécification
Nom chimique ou matériau Terazosin hydrochloride dihydrate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
Poids de la formule 459.1885