Learn More
Chlorhydrate de terbinafine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15698725 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15698725 1 g 1g
15608735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15698725 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461260010
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78628-80-5
Formule moléculaire C21H25N·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 327.89
Clé InChI BWMISRWJRUSYEX-SZKNIZGXSA-N
Synonyme terbinafine hydrochloride, terbinafine hcl, lamisil, terbinafine hydrochioride, lamisil krem, lamisil at, zabel, terbinafinum latin, terbinafina spanish, zimig
CID PubChem 5282481
ChEBI CHEBI:77614
Nom IUPAC (E)-N,6,6-triméthyl-N-(naphtalène-1-ylméthyl)sept-2-en-4-yn-1-amine;chlorhydrate
SMILES CC(C)(C)C#CC=CCN(C)CC1=CC=CC2=CC=CC=C21.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbinafine hydrochloride
Point de fusion 214.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité (5% in methanol) Clear solution
Poids de la formule 327.89
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Terbinafine hydrochloride, 99%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Terbinafine hydrochloride