Learn More
Terbinafine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Terbinafine hydrochloride (TDT 067 hydrochloride) is an orally active and potent antifungal agent. Terbinafine hydrochloride is a potent non-competitive inhibitor of squalene epoxidase from Candida, with a Ki of 30 nM. Terbinafine hydrochloride also shows antibacterial activity against certain Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Terbinafine hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 78628-80-5 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H26ClN |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonyme | TDT 067 hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 60 mg/mL (182.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Afficher plus |