Learn More
Chlorhydrate de terbinafine, TRC
Code produit 30133125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133125 50 mg 50mg
30012515 500 mg 500mg
30011132 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133125 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT10750050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78628-80-5
Formule moléculaire C21 H25 N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 327.89
Synonyme Terbinafine Hydrochloride, 1-Naphthalenemethanamine, N-[(2E)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Naphthalenemethanamine, N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-, hydrochloride, (E)-, Bramazil, Bramizil, Lamisil, Muzonal, Terbina
Nom IUPAC (E)-N,6,6-triméthyl-N-(naphtalène-1-ylméthyl)hept-2-en-4-yn-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1cccc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbinafine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
Poids de la formule 327.1754
Pourcentage de pureté >95%